Stampa…
1-Iodohexadecane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Stabilization: Stabilised with copper
A12977.14 A12977.22 A12977.30
A12977.14EA 42.4 EUR
A12977.14 A12977.22 A12977.30
1-Iodohexadecane ≥98% stabilizzato
1-Iodohexadecane
Stabilized with copper
Formula: C₁₆H₃₃I
Punto di ebollizione: 206…207 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 1,121
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001089
CAS Number: 544-77-4
EINECS: 208-879-4
UN: 3082
ADR: 9,III