Stampa…
Silver trifluoromethanesulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 107 EUR
8.14325.0005 8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Formula: CAgF₃O₃S
Punto di fusione: 356 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013226
CAS Number: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol