Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Formula:
CF₃NaO₃S Punto di fusione: 251…255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061607 CAS Number: 2926-30-9 |