Stampa…
Trifluoromethanesulphonic acid per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.0031 8.21166.0106 8.21166.1000
8.21166.0025EA 72.4 EUR
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.0031 8.21166.0106 8.21166.1000
Trifluoromethanesulphonic acid per sintesi
Trifluoromethanesulphonic acid
Formula: CHF₃O₃S
Punto di ebollizione: 162 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007514
CAS Number: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)