Trifluoromethanesulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1493-13-6
Molecular Formula: CHF3O3S
Formula Weight: 150.07
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3270
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1812100
Merck Reference: 14,9676
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007514
Formula:
CHF₃O₃S Peso molecolare: 150,08 g/mol Punto di ebollizione: 161…162 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,708 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007514 CAS Number: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,9676 |