Trifluoromethanesulphonic acid 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphonic acid
Formula:
CHF₃O₃S Peso molecolare: 150.08 g/mol Punto di ebollizione: 162 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 1.69 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007514 CAS Number: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8 II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |