Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Triflic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 358-23-6
Molecular Formula: C2F6O5S2
Formula Weight: 282.13
Refractive Index: 1.3210
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 1813600
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000408
Formula:
C₂F₆O₅S₂ Peso molecolare: 282,14 g/mol Punto di ebollizione: 81…83 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,720 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000408 CAS Number: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |