Stampa…
VWR®, Camici isolanti
Fornitore: VWR Collection
113-9048EA 115 EUR
113-9048 113-9049
VWR®, Camici isolanti
Indumenti usa e getta
Questi camici monouso con chiusura posteriore sono realizzati in PP non tessuto.
  • Maniche lunghe, polsini in maglia
  • Collo rotondo
  • Lacci sul collo e la vita
  • Senza lattice
Peso: 30 g/m²