Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 27607-77-8
Molecular Formula: (CH3)3SiSO3CF3
Formula Weight: 222.26
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3600
Boiling Point: 39-40°/12mm
Beilstein Reference: 1868911
Merck Reference: 14,9719
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000406
Formula:
C₄H₉F₃O₃SSi Punto di ebollizione: 39…40 °C (12 mmHg) Densità: 1,225 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000406 CAS Number: 27607-77-8 EINECS: 248-565-4 ADR: 3,III Merck Index: 14,9719 |