Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 80522-42-5
Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Formula Weight: 306.42
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 45-46°/0.03mm
Beilstein Reference: 3591541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009913
Formula:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Punto di ebollizione: 45…46 °C (0,03 mmHg) Densità: 1,136 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009913 CAS Number: 80522-42-5 UN: 3265 ADR: 8,II |