Trifluoromethanesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 421-83-0
Molecular Formula: CF3SO2Cl
Formula Weight: 168.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.3340
Odour: Pungent
Boiling Point: 32°
Beilstein Reference: 1812016
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007451
Formula:
CClF₃O₂S Punto di ebollizione: 32 °C Densità: 1,593 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007451 CAS Number: 421-83-0 EINECS: 207-009-0 UN: 3265 ADR: 8,II |