Stampa…
VWR®, Cappellini con retina per capelli
Fornitore: VWR Collection
113-8904EA 160 EUR
113-8904 113-8905
VWR®, Cappellini con retina per capelli
Indumenti usa e getta
Questi cappellini monouso, con retina per capelli e visiera, sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Copertura totale dei capelli grazie all'apposita retina
  • Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 10 g/m² (retina per capelli), 40 g/m² (calotta), 100 g/m² (visiera)
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.