2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Formula:
C₄H₃F₇O Peso molecolare: 200,06 g/mol Punto di ebollizione: 95…97 °C Densità: 1,596 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004674 CAS Number: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN: 1987 ADR: 3,III |