Stampa…
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
Fornitore: VWR Collection
113-8895EA 86.7 EUR
113-8895 113-8896 113-8897 113-8898
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
Indumenti usa e getta
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Doppio elastico
  • Rilevabili al metal detector, quindi ideali per l'impiego nell'industria alimentare
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.