Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
303790050 303790250
ACRO303790050EA 62.6 EUR
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formula: C₃H₃F₅O
Punto di ebollizione: 78…80 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004673
CAS Number: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
UN: 1986
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %