1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 374-01-6
Molecular Formula: C3H5F3O
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3175
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1734738
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014403
Formula:
C₃H₅F₃O Punto di ebollizione: 75…76 °C Punto di fusione: –52 °C Densità: 1,259 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014403 CAS Number: 374-01-6 EINECS: 206-773-2 UN: 1987 ADR: 3,III |