Stampa…
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04515.0025 8.04515.0100 8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA 114 EUR
MERC8.04515.0025 MERC8.04515.0100 MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo per sintesi
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Peso molecolare: 168,04 g/mol
Punto di ebollizione: 59,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011651
CAS Number: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598