1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Formula:
C₃H₂F₆O Peso molecolare: 168.04 g/mol Punto di ebollizione: 59…60 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1.619 Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS Number: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8 II Merck Index: 13,09598 |