Stampa…
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo 99.9% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
293410100 293410500
ACRO293410100EA 189 EUR
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo 99.9% per spettroscopia
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Punto di ebollizione: 59 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,596 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011651
CAS Number: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %