Stampa…
Anidride trifluoroacetica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
91719-10MLEA 82.6 EUR
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
Anidride trifluoroacetica, Supelco®
Anidride trifluoroacetica
Formula: C₄F₆O₃
Peso molecolare: 210,03 g/mol
Punto di ebollizione: 39,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000416
CAS Number: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&vid=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&prid=web&clid=SAPDAM