Anidride trifluoroacetica ≥99% (by GC) per sintesi
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄F₆O₃ Punto di ebollizione: 39,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –65 °C Densità: 1,487 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000416 CAS Number: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |
Assay (GC, area%) | ≥99.0% (a/a) |
Identity (IR) | Passes Test |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.509 - 1.512 |