Anidride trifluoroacetica ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
Purity: 99+%
CAS No.: 407-25-0
Molecular Formula: C4F6O3
Formula Weight: 210.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.2690
Melting Point: -65°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 746197
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000416
Formula:
C₄F₆O₃ Peso molecolare: 210,03 g/mol Punto di ebollizione: 39…40 °C Punto di fusione: –65 °C Densità: 1,503 |
MDL Number:
MFCD00000416 CAS Number: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |