Stampa…
Anidride trifluoroacetica 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 36.3 EUR
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Anidride trifluoroacetica 99+%
Anidride trifluoroacetica
Formula: C₄F₆O₃
Punto di ebollizione: 39,1 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63,5 °C
Densità: 1,51 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000416
CAS Number: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm