Pentafluoropropionic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
Formula:
C₆F₁₀O₃ Punto di ebollizione: 69 °C Densità: 1,57 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000429 CAS Number: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |