1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₄F₃N Punto di ebollizione: 37…38 °C (760 mmHg) Densità: 1,24 g/cm³ Flash Pt: –16 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008132 CAS Number: 753-90-2 EINECS: 212-041-3 UN: 3286 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to almost colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.4 % |