1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 460-37-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2I
Formula Weight: 223.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1698182
MDL No.: MFCD00038531
Formula:
C₃H₄F₃I Punto di ebollizione: 89…90 °C Densità: 1,911 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038531 CAS Number: 460-37-7 |