Stampa…

1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane

176080100 176080500
ACRO176080100EA 62.7 EUR
ACRO176080100 ACRO176080500
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Formula: C₂H₂F₃I
Peso molecolare: 209,94 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C (760 mmHg)
Densità: 2,13 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001082
CAS Number: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR