1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 374-98-1
Molecular Formula: C4H2F7I
Formula Weight: 309.95
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3625
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1761927
MDL No.: MFCD00013719
Formula:
C₄H₂F₇I Punto di ebollizione: 91…92 °C Densità: 2,054 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013719 CAS Number: 374-98-1 EINECS: 206-779-5 |