Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 377-38-8
Molecular Formula: C4H2F4O4
Formula Weight: 190.05
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 150°/15mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042430
Formula:
C₄H₂F₄O₄ Punto di ebollizione: 150 °C (15 mmHg) Punto di fusione: ∼ 115 °C Densità: 1,400 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042430 CAS Number: 377-38-8 EINECS: 206-820-7 UN: 3261 ADR: 8,III |