Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 376-73-8
Molecular Formula: C5H2F6O4
Formula Weight: 240.06
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 134-138°/3mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004172
Formula:
C₅H₂F₆O₄ Punto di ebollizione: 134…138 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 92…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004172 CAS Number: 376-73-8 EINECS: 206-813-9 UN: 3261 ADR: 8,III |