Stampa…
Thallium(III) trifluoroacetate tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
420760250 420761000
ACRO420760250EA 191 EUR
ACRO420760250 ACRO420761000
Thallium(III) trifluoroacetate tech.
Thallium(III) trifluoroacetate
Formula: C₆F₉O₆Tl
Punto di ebollizione: 160 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 120,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000414
CAS Number: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %