Stampa…
Acido trifluoroacetico ≥99%, BioSyn™ for protein sequencing, purified by redistillation, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: TFA
299537-100G 299537-500G 299537-25G
299537-100GEA 251.05 EUR
299537-100G 299537-500G 299537-25G
Acido trifluoroacetico ≥99%, BioSyn™ for protein sequencing, purified by redistillation, Fluka™
Acido trifluoroacetico
Formula: C₂HF₃O₂
Peso molecolare: 114.02 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004169
CAS Number: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability complying
APHA Max. 25