Stampa…
Pentafluoropropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Perfluoropropanoic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
416920100 416920500 416922500
ACRO416920100EA 51.4 EUR
ACRO416920100 ACRO416920500 ACRO416922500
Pentafluoropropionic acid 97%
Pentafluoropropionic acid
Formula: C₃HF₅O₂
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (760 mmHg)
Densità: 1,576 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004170
CAS Number: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥97.5 %