Acido eptafluorobutirrico, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-5ML-F
52411-25ML-F
52411-5ML-FEA
49.7
EUR
52411-5ML-F
52411-25ML-F
Acido eptafluorobutirrico, Supelco®
Acido eptafluorobutirrico
Formula:
C₄HF₇O₂ Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –17,5 °C Densità: 1,764 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004171 CAS Number: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |