Stampa…
Acido eptafluorobutirrico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43443.0025 8.43443.0005
8.43443.0025EA 103 EUR
8.43443.0025 8.43443.0005
Acido eptafluorobutirrico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido eptafluorobutirrico
Formula: C₄HF₇O₂
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –17,5 °C
Densità: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004171
CAS Number: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,III