Acido eptafluorobutirrico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 375-22-4
Molecular Formula: C4HF7O2
Formula Weight: 214.04
Flash Point: None
Refractive Index: 1.300
Odour: Unpleasant
Melting Point: -18°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1426882
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004171
Formula:
C₄HF₇O₂ Punto di ebollizione: 120…121 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,648 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004171 CAS Number: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |