Acido eptafluorobutirrico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄HF₇O₂ Punto di ebollizione: 120 °C (755 mmHg) Densità: 1,64 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004171 CAS Number: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |