Stampa…
Difluoroacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
162120025 162120100 162120500
ACRO162120025EA 42.4 EUR
ACRO162120025 ACRO162120100 ACRO162120500
Difluoroacetic acid 98%
Difluoroacetic acid
Formula: C₂H₂F₂O₂
Punto di ebollizione: 132…134 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,52 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004220
CAS Number: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %