2,2-Difluorobutyric acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2366-62-3
Molecular Formula: C4H6F2O2
Formula Weight: 124.09
Refractive Index: 1.3645
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°/8.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03093765
Formula:
C₄H₆F₂O₂ Punto di ebollizione: 100…101 °C (8,5 mmHg) Punto di fusione: 7…9 °C Densità: 1,220 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093765 CAS Number: 2366-62-3 UN: 3265 ADR: 8,II |