Methyl trifluoroacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trifluoroacetic methyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 431-47-0
Molecular Formula: CF3CO2CH3
Formula Weight: 128.05
Flash Point: -18°(-0.4°F)
Refractive Index: 1.2900
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 43-44°
Beilstein Reference: 1756070
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000417
Formula:
C₃H₃F₃O₂ Peso molecolare: 128,05 g/mol Punto di ebollizione: 43…44 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 1,283 Flash Pt: –18 °C (–0,4 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000417 CAS Number: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3,II |