Stampa…
Methyl trifluoroacetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 76.9 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyl trifluoroacetate 99%
Methyl trifluoroacetate
Formula: C₃H₃F₃O₂
Punto di ebollizione: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 1,273 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000417
CAS Number: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %