Stampa…
Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B A11520.18 A11520.30
A11520.0BEA 650 EUR
A11520.0B A11520.18 A11520.30
Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Ethyl trifluoroacetate
Purity: 99% CAS No.: 383-63-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3070 Odour: Sweet Melting Point: -78° Boiling Point: 60-62° Beilstein Reference: 1761411 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000419
Formula: C₄H₅F₃O₂
Peso molecolare: 142,08 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C
Punto di fusione: < –78 °C
Densità: 1,192
Flash Pt: –1 °C (30 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000419
CAS Number: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II