Stampa…
Ethyl trifluoroacetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 39.1 EUR
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Formula: C₄H₅F₃O₂
Peso molecolare: 142.08 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 1.194 g/cm³
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000419
CAS Number: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %