Ethyl fluoroacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₇FO₂ Punto di ebollizione: 117°C Densità: 1,0912 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 30°C |
MDL Number:
MFCD00000450 CAS Number: 459-72-3 EINECS: 207-297-8 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,04167 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...