Ethyl fluoroacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₇FO₂ Punto di ebollizione: 119,2 °C (753 mmHg) Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 30 °C |
MDL Number:
MFCD00000450 CAS Number: 459-72-3 EINECS: 207-297-8 UN: 2929 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3745 to 1.3765 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |