Ethyl difluoroacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 454-31-9
Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 124.09
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3475
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1748597
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013578
Formula:
C₄H₆F₂O₂ Punto di ebollizione: 98…99 °C Densità: 1,242 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013578 CAS Number: 454-31-9 EINECS: 207-223-4 ADR: 3,III |