Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12789.06 A12789.14
A12789.06EA 59.8 EUR
A12789.06 A12789.14
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 349-97-3 Molecular Formula: C9H8F3NO Formula Weight: 203.16 Odour: Odourless Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 2106965 MDL No.: MFCD00013562
Formula: C₉H₈F₃NO
Peso molecolare: 203,16 g/mol
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013562
CAS Number: 349-97-3
EINECS: 206-495-1