Stampa…
Trifluoroacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14690.0010 8.14690.0050
8.14690.0010EA 31.9 EUR
8.14690.0010 8.14690.0050
Trifluoroacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Formula: C₂H₂F₃NO
Punto di ebollizione: 162,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73…75 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008008
CAS Number: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Visualizza i codici
Solubility 460 g/l (23 °C)
Melting Point 73 - 75 °C
Molar Mass 113.03 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 162.5 °C
pH 3.6 (460 g/l, H2O, 23 °C)