Stampa…
Trifluoroacetamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14 A14451.22 A14451.36
A14451.14EA 39.7 EUR
A14451.14 A14451.22 A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97% CAS No.: 354-38-1 Molecular Formula: CF3CONH2 Formula Weight: 113.04 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 162-164° MDL No.: MFCD00008008
Formula: C₂H₂F₃NO
Peso molecolare: 113,04 g/mol
Punto di ebollizione: 162…164 °C
Punto di fusione: 70…75 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008008
CAS Number: 354-38-1
EINECS: 206-559-9