Trifluoroacetamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂H₂F₃NO Punto di ebollizione: 162…164 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 59…70 °C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008008 CAS Number: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |